Merck
S5881
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide
reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1621
suitable for SM 4500 - NH3
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
≥98%
Formularz
pellets (anhydrous)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% sodium carbonate
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
PFAS testing
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Sodium hydroxide has been used in the staining procedure of cells.
  • It has been used in the procedure of decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
  • It has been used for chemical inactivation of fluorophores in immunostained cells.
Opakowanie
Bulk packages
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)