M1775
Methanol
Absolute - Acetone free
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
solution
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare methanolic uranyl acetate solution that may be utilized as a stain for tissues.
- In the synthesis of 4-nitro-N-(quinolin-8-yl) benzenesulfonamide by microwave reaction.
Cechy i korzyści
- Low freezing point.
- Miscible in water.
Inne uwagi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?