M0753
Molybdenum(VI) oxide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
Molybdenum trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
MoO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
795 °C (lit.)
ślady kationów
NH4+: ≤0.02%
ciąg SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Klucz InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?