E7148
Alkohol etylowy, czysty 190 proof
≥95.0%, for molecular biology, 190 proof
Synonim(y):
Ethyl alcohol, Pure, Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Product Name
Alkohol etylowy, czysty 190 proof, for molecular biology
gęstość pary
1.59 (vs air)
Poziom jakości
typ
for molecular biology
Próba
≥95.0%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
190 proof
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- The precipitation and purification of nucleic acids and proteins.
- Histology to prepare staining and destaining reagents. Dehydrating tissues prior to embedding.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?