E7023
Alkohol etylowy, czysty 200 proof
≥99.45%, for molecular biology, 200 proof, suitable for RNA extraction and DNA extraction
Synonim(y):
Ethyl alcohol, Pure, Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Product Name
Alkohol etylowy, czysty 200 proof, Molecular Biology
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
≥99.45%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
200 proof
metody
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
zanieczyszczenia
≤0.2% (water)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
gęstość
0.789 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
agriculture
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554), GLRA1(2741), GLRA2(2742)
Opis ogólny
Zastosowanie
- DNA and RNA extraction
- array hybridization
- ethanol sedation assay
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?