Merck
D158550
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
153 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
dilution
(for general lab use)
zanieczyszczenia
≤0.1% Water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide (DMF) is a polar organic solvent with a wide range of industrial applications. It is a precursor for numerous reactions such as formylation, aminocarbonylation, amination, amidation and cyanation. Along with phosphorus oxychloride, it forms Vilsmeier reagent used in the formylation of reactive aromatic and heteroaromatic substrates. Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15 K and 338.15K. The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied. The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
N,N-Dimethylformamide has been used in the to prepare pure polyurethane as well as nanocomposite solutions.
It may be used in the following processes:
  • Synthesis of gold nanoparticles.
  • Capillary electrophoresis.
  • Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines.
  • Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
Inne uwagi
A Greener alternative is available for many DMF applications, Cyrene (807796)
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)