Merck
C3881
Sigma-Aldrich
Calcium chloride dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
147.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Calcium chloride dihydrate is an inorganic compound that is commonly used as an environmentally friendly catalyst in organic synthesis. It is also used in asymmetric transformation reactions.
Zastosowanie
Calcium chloride dihydrate can be used as a catalyst:      
  • In the asymmetric 1,4-addition and [3+2]-cycloaddition reactions in the presence of box-type ligands.      
  • To synthesize hexahydropyrimidine derivatives via a one-pot three-component condensation reaction of ethyl/methyl acetoacetate, aniline, and formaldehyde.
It can also be used as a calcium precursor to synthesize macro/mesoporous dicalcium phosphate monolith (CaHPO4) via the sol-gel method using phosphoric acid (H3PO4), and poly(acrylic acid) (PAA).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)