Merck
B9876
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
381.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
pH
9.2 (10 g/L)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium tetraborate decahydrate is widely used to prepare buffer solution with a pH range approx 9.3. It can also be used as:
  • A component of a buffer solution used in the separation and estimation of thiamin and its phosphate esters in commercial tablets.
  • A fluxing agent in the preparation of ceramizable silicone rubber-derived composite materials.
  • A crosslinking agent in the synthesis of porous foams by reacting cellulose nanofibres with poly-vinyl alcohol.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)