Merck
96479
Sigma-Aldrich
Zinc oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% total nitrogen (N)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)