793566
Sodium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for GB 5009.253-2016
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 865 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
pH
7
mp
801 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium chloride can be used as:
- A reagent in the solvent-free chlorination of arenes to synthesize chlorinated arenes in the presence of (diacetoxyiodo)benzene as an oxidant.
- A catalyst for the one-pot multicomponent reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and thiophenol to synthesize substituted pyridines.
- A source of electrophilic chlorine to synthesize chlorinated thiophenes, selenophenes, and benzo[b]selenophenes via copper-mediated chlorocyclization.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?