Merck
69850
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) oxide
puriss. p.a., 99.5%
Synonim(y):
Molybdenum trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
MoO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
powder
mp
795 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Klucz InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek molibdenu(VI) (MoO3) jest kwaśnym tlenkiem metalu(VI). Jest szeroko stosowany w selektywnych reakcjach utleniania. Opisano jego programowaną temperaturowo redukcję. Zbadano kinetykę i mechanizm jego redukcji w obecności wodoru, propenu, butenu-1 i CO. Jest on redukowany do metalu w reakcji z wodorem w wysokich temperaturach.
Zastosowanie
Tlenek molibdenu(VI) (MoO3) został użyty jako materiał wyjściowy do osadzania Mo (molibdenu) na nośnikach MgO-330 i MgO-500 przy użyciu metanolu jako rozpuszczalnika.
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)