655104
Sodium hydroxide
reagent grade, 97%, powder
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
97%
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is a strong base used universally as a neutralization agent in the chemical industry, paper making, petroleum refining, cleaning compounds, and drain cleaners.
Zastosowanie
Sodium hydroxide can be used as:
- A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
- A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
- A base in the Sonogashira-type coupling of aryl halides and alkynes to synthesize ynones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?