Merck
534056
Sigma-Aldrich
Xylenes
histological grade
Synonim(y):
Xylene mixture of isomers
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
137-140 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
18 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥75.0% (xylenes isomers)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
7 %
zanieczyszczenia
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
pozostałość po odparowaniu
<0.002%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Xylenes are an isomeric mixture of aromatic hydrocarbons namely, o-xylene, m-xylene, and p-xylene. It is used as a solvent in the pharmaceutical, printing, rubber, cleaning agent, paint thinner, varnish, synthetic fiber, and leather industries.
Zastosowanie
Xylenes (histological grade) can be used as a clearing agent in routine histology and cytology applications to remove paraffin from tissue section slides before staining.
It can be used in:      
  • Cresyl violet staining.     
  • Fluoro-Jade B staining process.      
  • Giemsa cell staining protocols.
Opakowanie
20 L in steel drum
500 mL in glass bottle
534056-4L , 4×4 L in glass bottle / 534056-4L-D in poly bottle
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylenes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)