516813
Hydrogen peroxide solution
50 wt. % in H2O, stabilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352304
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
suitable for EPA 200.7
Poziom jakości
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Próba
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
stężenie
50 wt. % in H2O
mp
−40 °C
gęstość
1.197 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is a 50% solution of hydrogen peroxide in water. Hydrogen peroxide is more commonly being used as a green oxidizing agent. It is a better alternative to other oxidants because it has high active oxygen content and the by-product is water.
Zastosowanie
Hydrogen peroxide solution may be used as an oxidizing agent in the following reactions:
- Epoxidation of alkenes in the presence of homogeneous metal catalyst.
- Oxidative halogenation in the presence of metal catalyst.
- Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones in the presence of polymer immobilised catalyst.
Inne uwagi
Contains proprietary inorganic tin-based stabilizer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide solution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?