49963
β-tri-Calcium phosphate
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (sintered Powder)
Synonim(y):
β-TCP, β-Tricalcium phosphate
About This Item
klasa czystości
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98% β-phase basis (sintered Powder)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤50 mg/kg total heavy metals as lead
≤500 mg/kg total sulfur as SO4 (ICP)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
ciąg SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Kwas wolframowo-krzemowy: Obiecujący elektrolit dla przepływowych akumulatorów redoks..: Niniejsze badanie dotyczy zastosowania kwasu wolframowo-krzemowego (TSA) jako elektrolitu w przepływowych akumulatorach redoks (RFB). Badania podkreślają wysoką gęstość energii TSA ze względu na jego zdolność do przenoszenia wielu elektronów, co czyni go obiecującym kandydatem do zwiększenia wydajności i gęstości mocy RFB. Postęp ten jest szczególnie istotny dla wielkoskalowych systemów magazynowania energii integrujących technologie energii odnawialnej (Sharma et al., 2023).
- Heterogenizacja katalizatora kwasu wolframowo-krzemowego do estryfikacji modelowego związku biooleju..: W artykule zbadano heterogenizację kwasu wolframowo-krzemowego poprzez wspieranie go na materiałach na bazie krzemionki w celu estryfikacji modelowych związków bio-oleju. Katalizator wykazuje wysoką aktywność i stabilność, co wskazuje na jego potencjał do zastosowań przemysłowych w ulepszaniu biooleju (Prasertpong et al., 2022).
Komentarz do analizy
ß-TCP: >98% ; Hydroxylapatite: <1.0% ; a-TCP: <0%; TTCP: 0%
other Ca-P phases as Calcium pyrophosphate <1.0%
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)