459844
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, ACS reagent, 200 proof
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Product Name
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
200 proof
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
acetone, passes test
isopropanol, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.1% Methanol
≤0.2% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
rozpuszczalność
H2O: passes test
gęstość
0.789 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
agriculture
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP)
Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Ci C Chu, Kun K Qu, Franklin L FL Zhong, Steven E SE Artandi, Howard Y HY Chang, Molecular Cell 2011-11-18Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Zastosowanie
- Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
- As an absorbing liquid for the determination of Grüneisen parameter by photoacoustic measurement in an integrating sphere system.
- Solid-phase microextraction (SPME) on-fiber derivatization analysis of resveratrol extracted from red wine.
Inne uwagi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl alcohol, Pure
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)