Merck
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Beilstein:
106420
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS reagent, ≥99.0%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
518 °F
granice wybuchowości
9.5 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
kolor
APHA: ≤50
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
ciąg SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Methyl-2-pyrrolidinone may be used as:
  • An alternative eluent to THF in the size exclusion chromatography (SEC) based resolution of coal-derived liquids.
  • Reaction medium to prepare 2-aryl and 2-alkyl benzothiazoles.
  • A solvent in the ultrasonic preparation of metal organic framework (MOF-177) crystals.
It may be used to synthesize single-phase chalcopyrite CuInSe2 nanocrystals and potassium 3-methyl-2-oxo-pyrrolidinenitronate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)