Merck
415413
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide solution
50% in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352316
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid (viscous)
stężenie
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
metody
HPLC: suitable
pH
14
gęstość
1.515 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
PFAS testing
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium hydroxide solution is a strong alkali. It is utilized in making cellophane, rayon, bleaches, dyes and drugs. It is also employed to abstract hydrogen sulfide from petroleum and to degrade lignin in wood in the paper industry.
Zastosowanie
Sodium hydroxide solution may be used in the following processes:
  • As a dedoping reagent in the synthesis of graphene/polyaniline hybrid material.
  • As a solvent in the weight loss study of aluminum by corrosion.4
  • Alkaline reagent test for tannins & phenolic compounds.
  • Synthesis of single crystalline zinc stannate (Zn2SnO4 and ZnSnO3) nanoparticles.
  • Estimation of protein content and α-cellulose content in grain by-products.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)