38796
Water
Deionized
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg
Formularz
liquid
jakość
Deionized
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
przewodność
≤4.3 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Water (deionized) is a clear colorless liquid having boiling point 100°C (lit) and refractive index n20/D 1.34(lit.).
Zastosowanie
Water (deionized) may be used for the following studies:
- Rinsing of slides.
- For the elimination of surfactant and excess silver ions during the preparation of silver nanoparticles.
- Preparation of powdered milk formula samples for the quantification of fluoride.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?