367176
Sodium hydroxide
beads, 16-60 mesh, reagent grade, 97%
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
97%
Formularz
beads
metody
titration: suitable
wielkość cząstki
16-60 mesh
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium hydroxide also known as caustic soda is a water soluble base with a wide range of industrial applications.
Zastosowanie
Sodium hydroxide may be used in the following processes:
- Titration methods.
- Dissolution testing.
- As a base for adjusting pH.
- As a reducing agent to initiate the synthesis of resin-supported silver nanoparticles.
- As an alternative to sodium hydride in the carbon-11 methylation reaction in the synthesis of [11C]diprenorphine.
- Preparation of bead cellulose loaded with iron oxyhydroxide (BCF).
- Synthesis of polyethyleneimine-sodium xanthogenate (PEX).
- Pretreatment of thickened waste activated sludge during anaerobic digestion.
- Struvite precipitation recycling technology.
- Production of sewage-sludge-based activated carbons.
- Preparation of β-cyclodextrin (β-CD)/cellulose hydrogels.
- Prion inactivation during industrial decontamination procedure.
- Pretreatment of sugarcane bagasse for the sugar recovery.
- In the Impinger to remove acidic gases.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?