320072
Water
ACS reagent, suitable for EPA 601
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócProduct Name
Water, ACS reagent
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 601
gęstość pary
<1 (vs air)
ciśnienie pary
3 mmHg
Formularz
liquid
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% Silicate (as SiO2)
≤0.01 ppm silicate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
przewodność
≤2 μmho per cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤1.0 ppm
sulfate (SO42-): ≤1.0 ppm
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.01 ppm
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Water can be used as a:
- Solvent to ensure the appropriate deposition and recrystallization of the matrix material used in the matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis.
- Mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?