Merck
310433
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide
needles, mixture of CuO and Cu2O, ACS reagent
Synonim(y):
Cupric oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
79.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
needles
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
≤0.002% C compounds
≤0.002% N compounds
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.012%
ślady kationów
C: ≤0.002%
N: ≤0.002%
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wpływ tlenku miedzi(II) na proces współpirolizy odpadowych drutów poliestrowych emaliowanych i poli(chlorku winylu)...: Badania te pokazują rolę tlenku miedzi(II) we wzmacnianiu procesu współpirolizy materiałów odpadowych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w chemii analitycznej (Zhu G et al., 2023).
  • Izotermy adsorpcji i kinetyka usuwania jonów Pb(ii) z roztworów wodnych za pomocą nanocząstek tlenków metali biogennych...: W badaniu zbadano skuteczność nanocząstek tlenku miedzi(II) w usuwaniu jonów ołowiu z wody, podkreślając ich potencjał w zakresie kontroli zanieczyszczeń i technologii uzdatniania wody (Sadyrbekov DT et al., 2023).
  • Przygotowanie elektrody modyfikowanej powierzchniowo tlenkiem miedzi(ii) zmieszanym z polimerem wdrukowanym molekularnie w celu poprawy wykrywania melaminy techniką fotoelektrochemiczną...: W artykule opisano zastosowanie tlenku miedzi(II) w opracowywaniu zaawansowanych czujników do wykrywania zanieczyszczeń, takich jak melamina, demonstrując jego zastosowanie w bezpieczeństwie żywności i zdrowiu publicznym (Thiwawong T et al., 2023).
  • Synteza i charakterystyka nanocząstek tlenku miedzi: ich wpływ na rośliny kukurydzy (Z. mays) i pszenicy (Triticum aestivum) poprzez inokulację Bacillus subtilis...: Badania te badają wpływ nanocząstek tlenku miedzi(II) na wzrost roślin, zapewniając wgląd w zastosowania rolnicze i biologię roślin (Sharma R et al., 2023).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)