267856
Molybdenum(VI) oxide
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Molybdenum trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
MoO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
zanieczyszczenia
≤0.01% insol. dil. NH4OH
mp
795 °C (lit.)
ślady anionów
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
ciąg SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Klucz InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?