247642
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonim(y):
Xylene mixture of isomers
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
18 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Formularz
liquid
skład
C6H5CH2CH3, ≤25%
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the tetraphosphine/palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with sterically hindered aryl halides and arylboronic acids to synthesize tri-ortho-substituted biaryl adducts.
- For the N-alkylation of amines or ammonia with alcohols to synthesize N-alkyl amines.
- To synthesize aromatic polyimides by reacting unsymmetric phosphinated diamines and dianhydrides via solution polymerization.
Opakowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylenes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?