Merck
243671
Sigma-Aldrich
Barium acetate
ACS reagent, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ba
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
255.42
Beilstein:
3693411
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% oxidizers
≤0.01% insolubles
pH
7-8.5 (25 °C, 50 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Barium acetate is commonly used as a catalyst in organic synthesis. It is also used as a mordant for varnishes, drying paints, and printing textile fabrics.
Zastosowanie
Barium acetate can be used as an additive in the fabrication of perovskite solar cells to improve the efficiency and stability of the cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)