Merck
237132
Sigma-Aldrich
Calcium sulfate
−325 mesh, 99%
Synonim(y):
Gypsum
About This Item
Wzór liniowy:
CaSO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
metody
IR spectroscopy: suitable
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Siarczan wapnia w zastosowaniach biomedycznych: W badaniu zbadano bioaktywny degradowalny kompozytowy cement kostny na bazie siarczanu wapnia i polifosforanu magnezu, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach medycznych i stomatologicznych do naprawy kości i powłok implantów (Peng S, et al., 2024).
  • Środowiskowe zastosowania siarczanu wapnia: Badania nad wykorzystaniem siarczanu wapnia w testach środowiskowych wykazują jego skuteczność w rekultywacji gleby, w szczególności w leczeniu gleb z niedoborem siarczanów, zwiększając w ten sposób wzrost roślin i zdrowie gleby (Thanh NN, et al., 2024).
  • Siarczan wapnia w materiałoznawstwie: Nowatorskie badanie integruje siarczan wapnia z alginianem w celu opracowania kulek hydrożelowych do kontrolowanego dostarczania leków, udowadniając wszechstronność materiału i jego zastosowanie w preparatach farmaceutycznych (Xie Z, et al., 2024).
  • Siarczan wapnia w rozwoju materiałów cementowych: Demonstruje zastosowanie siarczanu wapnia jako głównego składnika spoiwa w opracowywaniu ekologicznych materiałów cementowych, oferując zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnego cementu portlandzkiego o lepszych właściwościach mechanicznych i niższej emisji CO2 (Zhang J, et al., 2024).
  • Siarczan wapnia w badaniach nauk przyrodniczych: Podkreśla rolę siarczanu wapnia o wysokiej czystości w produkcji w naukach przyrodniczych, w szczególności w produkcji pożywek hodowlanych, gdzie jego zdolności buforujące mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności pH i zwiększenia wzrostu drobnoustrojów (Kogler A, et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)