236500
Sodium acetate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
crystals or chunks
temp. samozapłonu
1112 °F
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.005% insolubles
pH
7.5-9.2 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium acetate trihydrate (SAT) is a hydrated sodium salt of acetic acid. It is an excellent inorganic phase change material (PCM) due to its high energy storage density and thermal conductivity, widely used in the sector of dyeing, printing, pharmacy and buffering agent.
Zastosowanie
Sodium acetate trihydrate can be used:
- As a reducing agent in the synthesis of graphene nanosheets via chemical reduction of GO (graphene oxide) under moderate condition.
- In the preparation of silicone/sodium acetate trihydrate hybrid.
- As a catalyst in the solvent free acetylation of phenols, alcohols and thiols with acetic anhydride.
Inne uwagi
Substrat enzymatyczny dla kinazy octanowej (EC 2.7.2.1)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate trihydrate
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?