216763
Hydrogen peroxide solution
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1 (vs air)
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Próba
29.0-32.0% (ACS specification)
Formularz
liquid
jakość
stabilized
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
30 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤0.0006 meq/g Titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25°C)
11.6
gęstość
1.11 g/cm3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
ślady kationów
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Highly Selective Oxidative Monochlorination To Synthesize Organic Intermediates: 2-Chlorotoluene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenol, and 2-Chloro-4-methylphenol
It can be used as an oxidant for:
- Epoxidation of terminal olefins under halide-free conditions.
- Oxidation of cyclohexene to adipic acid under organic solvent- and halide-free conditions.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide solution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?