Merck
216224
Sigma-Aldrich
Potassium persulfate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
KPS, Potassium peroxodisulfate
About This Item
Wzór liniowy:
K2S2O8
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
270.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
9.3 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Potassium persulfate is a water-soluble inorganic salt that releases oxygen and exhibits a strongly exothermic reaction. It is stable at room temperature but decomposes at high temperatures. Potassium persulfate is commonly used as an oxidant and in the polymerization of numerous monomers, mainly in the field of hydrogel synthesis.
Zastosowanie
  • Indukowane agregacją wzmocnienie elektrochemiluminescencji Ag-MOG do wykrywania amyloidu β 42..: Badanie to pokazuje zastosowanie nadsiarczanu potasu w indukowanym agregacją wzmocnieniu elektrochemiluminescencji Ag-MOG w celu czułego wykrywania amyloidu β 42, istotnego w badaniach nad chorobą Alzheimera (Zheng et al., 2023).
  • Optymalizacja warunków przygotowania i działania nowego degradowalnego środka zatrzymującego wodę w glebie..: Badania te badają rolę nadsiarczanu potasu w optymalizacji przygotowania i działania nowego degradowalnego środka zatrzymującego wodę w glebie, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach rolniczych (Yumang et al., 2024).
  • Superchłonny i reagujący na pH kopolimer-hydrożel na bazie acemannanu z aloesu (Aloe barbadensis M.): Inteligentny materiał do dostarczania leków..: W tym artykule zbadano syntezę hydrożelu reagującego na pH zawierającego nadsiarczan potasu, demonstrując jego zastosowanie w systemach dostarczania leków (Irfan et al., 2024).
  • Katalizowane srebrem karbofluorowanie olefin i α-fluoroolefin za pomocą rodników karbamoilowych...: Badanie opisuje nowatorską reakcję karbofluorowania katalizowaną srebrem, ułatwioną przez nadsiarczan potasu, oferującą postęp w syntetycznej chemii organicznej (Vincent & Brioche, 2024).
  • Dostarczanie fawipirawiru o przedłużonym uwalnianiu poprzez statystycznie zoptymalizowany, chemicznie usieciowany, wrażliwy na pH, pęczniejący hydrożel: Badania te wykorzystują nadsiarczan potasu do opracowania wrażliwego na pH hydrożelu do kontrolowanego uwalniania fawipirawiru, zwiększając skuteczność terapeutyczną (Khan et al., 2024).
Potassium persulfate is used as an oxidizing agent:
  • in the oxidation of 4-Chloro-3-methylphenol in pressurized hot water and supercritical water in a continuous flow system.
  • in determinations of dissolved organic carbon.
Potassium persulfate (KPS) has also been used as a redox initiator :
  • in the graft polymerization of acrylonitrile onto starch in aqueous solution.
  • in the synthesis of sulfate radical anions via polymerization processes.
  • as polymerization and radical initiator in the synthesis of polyacrylamide-Laponite-lead dioxide nanoparticle hydrogel composites by acrylamide as monomers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)