Merck
210056
Sigma-Aldrich
Potassium periodate
ACS reagent, 99.8%
Synonim(y):
Periodic acid potassium salt, Potassium (meta)periodate
About This Item
Wzór liniowy:
KIO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
230.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99.8%
99.8-100.3% (ACS specification)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.01% other halogens
pH
~5.1 (25 °C, 5 g/L)
mp
582 °C (lit.)
ślady kationów
Mn: ≤1 ppm
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium periodate is widely used as an oxidizing agent. It produces singlet oxygen (1O2) in alkaline medium via a non-photochemical pathway. This singlet oxygen can selectively oxidizes aqueous organic pollutants.
Zastosowanie
Potassium periodate may be employed as a chromogenic reagent for the sensitive estimation of phenothiazine drugs (either in pure form or in pharmaceutical formulations). It may also be used in the following:
  • To compose silica-based slurries for polishing of ruthenium surface.
  • To prepare slurry containing glycine for ruthenium and copper polishing.
  • Spectrophotometric estimation of manganese in soil and fertilizer samples.4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium periodate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)