Merck
208841
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide
powder, <10 μm, 98%
Synonim(y):
Cupric oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
79.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
wielkość cząstki
<10 μm
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tlenek miedzi(II) może być stosowany jako katalizator do:
  • Hydroaminowania di(cyklo)alkilokarbodiimidów.
  • Mokrego utleniania malonianu disodu do szczawianu sodu.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)