Y0001488
Methyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
29 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
815 °F
granice wybuchowości
12.5 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl methacrylate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)