Merck
Y0000784
Cellulose acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetylcellulose
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cellulose acetate
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Klucz InChI
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Octan celulozy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)