Merck
T9032
Millipore
Thioglycollate medium
Microbiologically tested, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
FTG, Fluid Thioglycolate
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing
przydatność
bacteria
Zastosowanie
Powdered broth medium for the cultivation of aerobic and anaerobic microorganisms.
Uwaga dotycząca przygotowania
Solve 29.8 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)