Merck
T35920
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
ReagentPlus®, ≥98%
Synonim(y):
Kwas 4-metylobenzenosulfonowy jednowodny, Kwas 4-toluenosulfonowy jednowodny, Monohydrat PTSA, Monohydrat TsOH
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
190.22
Beilstein:
3568023
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
5.9 (vs air)
5.9 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥98%
Formularz
solid
mp
103-106 °C ((lit.))
103-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
[1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2]
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
[KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N]
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
p-toluenesulfonic acid monohydrate may be used as a better alternative to Friedel-Crafts catalysts for the alkylation of the aromatic nucleus with activated alkyl halides, alkenes, or tosylates under mild conditions.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)