Merck
S5651
Sigma-Aldrich
Starch from potato
suitable for electrophoresis
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.22
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
potato
Poziom jakości
opis
Hydrolyzed
Formularz
powder
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
<6% acetone
kolor
white to off-white
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
  • Opracowanie i zastosowanie matematycznego modelowania uwalniania tymolu z reagujących na środowisko folii opakowaniowych na bazie skrobi ziemniaczanej...: W artykule przedstawiono opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania uwalniania tymolu z aktywnych folii opakowaniowych na bazie skrobi ziemniaczanej. Folie te reagują na zmiany środowiskowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań związanych z konserwacją żywności (Cui et al., 2024).
  • Zastosowania i charakterystyka zapobiegającej brązowieniu enzymatycznie modyfikowanej folii ze skrobi ziemniaczanej (EPS) związanej z chitozanem (CTS)/L-Cys/kwasem cytrynowym (CA) na świeżo pokrojonych plastrach ziemniaka...: Badania te badają zastosowanie enzymatycznie modyfikowanej skrobi ziemniaczanej w połączeniu z chitozanem, L-cysteiną i kwasem cytrynowym, aby zapobiec brązowieniu świeżo pokrojonych ziemniaków, zwiększając ich trwałość i jakość (Zhu et al., 2024).
  • Wpływ synergistycznego działania na właściwości reologiczne i termiczne kompleksów skrobi ziemniaczanej współżelowanej z kwasem kofeinowym i polisacharydami squasha ekstrahowanymi wodą i wodą podkrytyczną: W pracy zbadano właściwości reologiczne i termiczne kompleksów skrobi ziemniaczanej poddanych współżelowaniu z kwasem kofeinowym i polisacharydami z kabaczka. Wyniki sugerują potencjalne zastosowania w przemyśle spożywczym i biopolimerowym (Zhang et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Hydrolyzed for electrophoresis
Komentarz do analizy
This high quality starch is specifically tested for use in starch gel electrophoresis.
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)