Merck
S4641
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic dihydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
294.10
Beilstein:
6104939
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Próba
≥99.0%
zanieczyszczenia
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Klucz InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium citrate tribasic dihydrate can be used as a catalyst to synthesize:     
  • Fused O- and N-heterocyclic derivatives via multicomponent Knoevenagel-cyclocondensation of isatin/aldehyde/ acenaphthylene-1,2-dione, malononitrile, and various C−H activated acids.     
  • Chromeno[3′,4′:5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidines by the condensation reaction of 4-hydroxycoumarin, aromatic aldehydes, and barbituric acid/thiobarbituric acid.
It can also be used as:      
A reducing agent to synthesize metal nanoparticles via sol-gel method using corresponding metal salt precursors.    
A controlling agent in the synthesis of single-crystal of coordination polymer [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)