Merck
S2567
Supelco
Sodium hydroxide solution
volumetric, 1.0 M NaOH (1.0N)
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Poziom jakości
jakość
volumetric
stężenie
1.0 M NaOH (1.0N)
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)