Merck
S2377
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
282.22
Beilstein:
6113568
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Klucz InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Potassium sodium tartrate tetrahydrate is a ferroelectric crystal with a high piezoelectric effect and electromechanical coupling coefficient.
Zastosowanie
Potassium sodium tartrate tetrahydrate has been used in the preparation of 3,5-dinitrosalicylic acid solution used in the determination of the reducing sugar.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)