PHR2664
Boric acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST NIST951A
traceable to NIST NIST973
traceable to USP 1076341
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
boric acid
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1000 mg
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List