PHR1553
N,N-Dimethylformamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N,N-Dimethylformamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Product Name
Dimethylformamide, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1601500
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL each
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List