PHR1526
Dexamethasone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dexamethasone, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to BP 578
traceable to Ph. Eur. D0700000
traceable to USP 1176007
ciśnienie pary
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
rodzina API
dexamethasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
warunki przechowywania
protect from light
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
mp
262-264 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
acetone: sparingly soluble
chloroform: slightly soluble
dioxane: soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: practically insoluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Klucz InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethasone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3