PHR1013
Salicylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 775
traceable to Ph. Eur. S020000
traceable to USP 1609002
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
rodzina API
salicylic acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup