PHL89591
Caffeine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
234-236.5 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)