Merck
P6585
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
Low-peroxide; Low-carbonyls
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
opis
non-ionic
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
~1228
zawiera
BHT as antioxidant
zanieczyszczenia
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point 76 °C
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tween®20 to ester polioksyetylenosorbitolu należący do rodziny polisorbatów. Jest to niejonowy detergent o masie cząsteczkowej 1225 daltonów, zawierający 20 jednostek tlenku etylenu, 1 sorbitol i 1 kwas laurynowy jako główny kwas tłuszczowy. Podjednostki tlenku etylenu są odpowiedzialne za hydrofilowy charakter środka powierzchniowo czynnego, podczas gdy łańcuchy węglowodorowe zapewniają środowisko hydrofobowe. Sorbitol tworzy pierścień szkieletowy, do którego przyłączone są polimery tlenku etylenu.
Zastosowanie
Tween 20 został użyty wraz z PBS do mycia płytek w technice ELISA.
Non-ionic detergent
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified to remove peroxides and aldehydes
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)