Merck
M9171
Sigma-Aldrich
D-(+)-Maltose monohydrate
≥99% (HPLC), BioXtra
Synonim(y):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
360.31
Beilstein:
93798
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
potato (tuber)
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
kolor
white
przydatny zakres pH
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Klucz InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Zastosowanie
D-(+)-Maltose monohydrate has been used:
  • as a substrate for the detection of carbohydrase activity
  • as a carbohydrate supplement in yeast nitrogen base (YNB) medium for culturing the fungus Leucoagaricus gongylophorus
  • as substrate maltase enzyme activity of Leucoagaricus gongylophorus and to determine Michaellis-Menten constant (Km)
as a reference standard to investigate the mass spectra using gas chromatography-time of flight mass spectroscopy (GC-TOFMS)
Działania biochem./fizjol.
Maltose is a disaccharide containing two glucose molecules with an α(1→4) glycosidic linkage. Maltose can be derived from starch in food through the action of amylase. Maltose can be found in many food products, including beer, cereals, and pasta.
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)