M5921
Magnesium sulfate heptahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Epsom salts
About This Item
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
246.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
38030409
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgęstość pary
<0.01 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0%
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Magnesium sulfate heptahydrate is hydroscopic and is vulnerable to warm temperatures.
Zastosowanie
Magnesium sulfate heptahydrate has been used:
- as a component in Kreb′s Ringer buffer
- as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum
- in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer
Działania biochem./fizjol.
Magnesium sulfate heptahydrate is used as a source of magnesium in foliar application of fertilizers to plants.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?