Merck
L5750
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Synonim(y):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
288.38
Beilstein:
3599286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
eCl@ss:
39093306
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
masa cząsteczkowa
288.38 g/mol
liczba agregacji
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
temp. przejścia
cloud point >100 °C
rozpuszczalność
water: soluble
HLB
40
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate has been used:
  • to dissolve insoluble purple formazan in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
  • to perform SDS–PAGE of yeast tubulin
  • as an additive in linolenic acid solution to assess the total antioxidative activity (TAA) of the bacteria using the linolenic acid test (LA-test)
Działania biochem./fizjol.
Sodium dodecyl sulfate (SDS)/lauryl sulfate, an ionic detergent has the ability to distract biological membranes. It can block RNase and deoxyribonuclease (DNase) activity. SDS is one of the main constituents of several reagents, that are used to purify nucleic acids. It is also considered as a permeability enhancer in oral formulations.
Jakość
Predominantly (approx. 70%) C12; lauryl sulfate, sodium salt; balance consists of higher homologs.
Komentarz do analizy
Actual composition given on label
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)