Merck
C7254
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic dihydrate
≥98%
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
294.10
Beilstein:
6104939
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Klucz InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Rozszyfrowanie ortorombowej struktury krystalicznej nowej nanobiałka NEIL1 z pseudomeroedrycznymi bliźniakami...: Dwuwodny cytrynian sodu został wykorzystany jako środek buforujący w procesie krystalizacji, ułatwiając analizę struktury krystalicznej nanobiałka NEIL1, co ma wpływ na zrozumienie mechanizmów naprawy DNA (Thompson et al., 2023).
  • Domena coiled-coil związanej z błoną glikosomalną Leishmania donovani PEX14: klonowanie, nadekspresja, oczyszczanie i wstępna analiza krystalograficzna...: Diwodzian trójzasadowy cytrynianu sodu odegrał kluczową rolę w oczyszczaniu i krystalizacji domeny zwiniętej cewki PEX14, przyspieszając badania nad mechanizmami molekularnymi Leishmania donovani (Shakya i Pratap, 2020).
  • Determination of Mycotoxins in Brown Rice Using QuEChERS Sample Preparation and UHPLC-MS-MS: W badaniu wykorzystano cytrynian sodu trójwodny w metodzie QuEChERS do wydajnej ekstrakcji mikotoksyn, zwiększając dokładność oznaczania mikotoksyn w próbkach brązowego ryżu (Jettanajit i Nhujak, 2016).
  • Bezprądowe powlekanie Cu na podłożu z anodyzowanego aluminium dla diod LED dużej mocy: Dwuwodny trójzasadowy cytrynian sodu został użyty jako środek kompleksujący w procesie bezprądowego powlekania miedzią, co poprawiło wydajność i niezawodność diod LED dużej mocy (Rha i Lee, 2015).
  • Krystalizacja i wstępna analiza rentgenowska nowego typu hydrolazy lipolitycznej z Bacillus licheniformis...: Dwuwodny trójzasadowy cytrynian sodu był niezbędny do krystalizacji nowej hydrolazy lipolitycznej, pomagając w analizie strukturalnej i potencjalnych zastosowaniach przemysłowych tego enzymu (Ju et al., 2014).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)