Merck
BP854
Chloramphenicol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
323.13
Beilstein:
2225532
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chloramphenicol
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
149-153 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Chloramfenikol BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Chloramphenicol Eye DropsChloramphenicol
  • Sodium Succinate InjectionChloramphenicol
  • CapsulesChloramphenicol
  • Ear DropsChloramphenicol
  • Eye Ointment
  • Działania biochem./fizjol.
    Mode of Action: Chloramphenicol inhibits bacterial protein synthesis by blocking the peptidyl transferase step by binding to the 50S ribosomal subunit and preventing attachment of aminoacyl tRNA to the ribosome. It also inhibits mitochondrial and chloroplast protein synthesis and ribosomal formation of (p)ppGpp, de-pressing rRNA transcription.
    Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
    Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 500 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Chloramphenicol
    Piktogramy
    Health hazardCorrosion
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)